Documenti
R871400
3-(3-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-6-OXO-1(6H)-PYRIDAZINYL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H16N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.306
Numero MDL:
Altre note