Documenti
R858838
N-(2-FURYLMETHYL)-2-((1-PHENYL-1H-TETRAAZOL-5-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H13N5O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.356
Numero MDL:
Altre note