Documenti
R858056
ETHYL 4-({[(2-METHYL-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H21N3O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.548
Numero MDL:
Altre note