Documenti
R857432
2-{[3-ALLYL-5-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(2-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H20FN3O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.572
Numero MDL:
Altre note