Documenti
R854077
DIMETHYL 5-[(2-METHYL-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)AMINO]ISOPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H19N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.456
Numero MDL:
Altre note