Key Documents
R853925
2-{[2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-3-PHENYL-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H20N2O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.567
Numero MDL:
Altre note