Documenti
R853046
2-{4-[(7-METHYL-4-OXO-3-PHENYL-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]BUTYL}-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H27N3O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
529.685
Numero MDL:
Altre note