Documenti
R838594
2-(BENZYLSULFANYL)-3-(4-CHLOROPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H19ClN2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.002
Numero MDL:
Altre note