Documenti
R828033
1-[4-(3,4-DICHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL]-2-ETHYL-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H25Cl2N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.429
Numero MDL:
Altre note