Documenti
R826170
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-{[2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H21ClN2O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
497.039
Numero MDL:
Altre note