Key Documents
R815888
3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE (6-TERT-PENTYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H30N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.596
Numero MDL:
Altre note