Documenti
R806161
2-METHOXY-4-(2-(3-PYRIDINYLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H19N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.414
Numero MDL:
Altre note