Documenti
R804878
2-(2-(4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(3-METHYLPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H20N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.386
Numero MDL:
Altre note