Documenti
R801569
4-(2-((4-BROMOPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H16Br2N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
532.192
Numero MDL:
Altre note