Documenti
R799947
4-NITRO-N'-{(E)-[4-OXO-2-(2-PYRIDINYLSULFANYL)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL]METHYLIDENE}BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H14N6O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.448
Numero MDL:
Altre note