Documenti
R792292
2-ETHOXY-6-(((4-(2-METHOXYPHENYL)-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H25N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.441
Numero MDL:
Altre note