Documenti
R791687
4-BROMO-2-(((4-(1-NAPHTHYLMETHYL)-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H22BrN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.344
Numero MDL:
Altre note