Documenti
R789879
N'-[(E)-(2,3-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H16Cl2N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.316
Numero MDL:
Altre note