Documenti
R784729
N'-[(E)-1-(2-THIENYL)ETHYLIDENE]-1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H14N4OS
Peso molecolare:
274.347
Numero MDL:
Altre note