Documenti
R780022
2-ETHYL-3-METHYL-1-(3-TOLUIDINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H20N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.432
Numero MDL:
Altre note