Documenti
R779431
2-((2-FURYLMETHYL)AMINO)-7-ME-4-OXO-4H-PYRIDO(1,2-A)PYRIMIDINE-3-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H13N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.289
Numero MDL:
Altre note