Documenti
R777099
2-NITROPHENYL (1E)-N-[5,6-DICHLORO-2-(TRICHLOROMETHYL)-1,3-BENZODIOXOL-2-YL]-2,2,2-TRIFLUOROETHANIMIDOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H6Cl5F3N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.497
Numero MDL:
Altre note