Documenti
R774405
11-[4-(2-METHYL-2-PROPENYL)-1-PIPERAZINYL]-2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA[4,5]PYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H25N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.489
Numero MDL:
Altre note