Documenti
R771988
2,6-DICHLOROBENZALDEHYDE 3,4,5,6-TETRAHYDRO-2H-AZEPIN-7-YLHYDRAZONE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H16BrCl2N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.103
Numero MDL:
Altre note