Documenti
R767034
2-[(1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E,2E)-3-(2-NITROPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H17N5O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.443
Numero MDL:
Altre note