Documenti
R766291
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-(3-BROMO-4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21BrN4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
509.429
Numero MDL:
Altre note