Documenti
R763837
N'-[(E)-(3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H24N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.56
Numero MDL:
Altre note