Documenti
R740780
9-CL-2(3,4-DI-MEO-PH)5(4-ETHOXY-PH)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H25ClN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.953
Numero MDL:
Altre note