Documenti
R740748
2,5-BIS(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H26N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.508
Numero MDL:
Altre note