Documenti
R728357
N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-(4-ISOPROPOXY-3-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H26N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.487
Numero MDL:
Altre note