Documenti
R717541
1-BUTYL-4-HYDROXY-N-(3-METHYLPHENYL)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H22N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.421
Numero MDL:
Altre note