Documenti
R708747
4-(2-((4-BUTYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H25ClN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.953
Numero MDL:
Altre note