Documenti
R704490
N-(4-BROMOPHENYL)-4-(2-(2-FURYLMETHYLENE)HYDRAZINO)-4-OXOBUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H14BrN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.201
Numero MDL:
Altre note