Documenti
R695947
4-IODO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4,5-DIHYDRO-1,3-THIAZOL-2-YLTHIO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H10Cl3IN2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.618
Numero MDL:
Altre note