Documenti
R694614
5-(4-F-PHENYL)-2-(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H19FN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.418
Numero MDL:
Altre note