Documenti
R691380
6-AMINO-1-(4-BROMOPHENYL)-4-(2-CHLOROPHENYL)-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H14BrClN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.718
Numero MDL:
Altre note