Documenti
R684333
(4Z)-4-(2,6-DICHLOROBENZYLIDENE)-5-{[(E)-(2,6-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-2-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H13Cl4N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
489.192
Numero MDL:
Altre note