Documenti
R679674
2-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2,4,6-TRICHLOROPHENOXY)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H11Cl6NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.99
Numero MDL:
Altre note