Documenti
R678848
N-{2,2,2-TRICHLORO-1-[({2-METHYL-4-[(E)-(2-METHYLPHENYL)DIAZENYL]ANILINO}CARBOTHIOYL)AMINO]ETHYL}HEXANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H28Cl3N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
528.936
Numero MDL:
Altre note