Documenti
R677728
N-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)-2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-3-PHENYLPROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H24N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.528
Numero MDL:
Altre note