Documenti
R669156
N-(4-(4-METHYLPHENYL)-3-PHENYL-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)BENZAMIDE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H19BrN2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
451.389
Numero MDL:
Altre note