Documenti
R667080
METHYL 2-((1-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)THIO)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H12N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.296
Numero MDL:
Altre note