Documenti
R654418
4-[(1E)-N-({[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)ETHANEHYDRAZONOYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H27N5O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
545.622
Numero MDL:
Altre note