Documenti
R640042
N-(1-(4-(AMINOSULFONYL)ANILINO)-2,2,2-TRIBROMOETHYL)-4-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H16Br3N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
570.1
Numero MDL:
Altre note