Documenti
R633267
((3AR,4R,6R,6AR)-2,2-DIMETHYL-6-(6-OXO-1H-PURIN-9(6H)-YL)TETRAHYDROFURO[3,4-D][1,3]DIOXOL-4-YL)METHYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H20N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.406
Numero MDL:
Altre note