Documenti
R607096
2-AMINO-4-{2-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H19ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.872
Numero MDL:
Altre note