Documenti
R596728
2-CHLORO-N-(4-(((3,4-DIMETHYL-5-ISOXAZOLYL)AMINO)SULFONYL)PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H16ClN3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.863
Numero MDL:
Altre note