Documenti
R572500
3-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2,5-DIMETHYLANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H16Cl4N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.142
Numero MDL:
Altre note