Documenti
R571598
2-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-METHOXYANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H17Cl3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.696
Numero MDL:
Altre note