Documenti
R567663
1-(2-BROMOBENZOYL)-3,5-DIMETHYL-4-((4-NITROPHENYL)THIO)-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H14BrN3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.299
Numero MDL:
Altre note